Learn More
Kartell™ Rack per provette a tre livelli in polipropilene
Manufactured from polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Two and Three Tier Test Tube Racks hold ten tubes and are lightweight and unbreakable.
12.10€ - 119.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Diametro (sistema metrico) apertura | Dimensioni (L x P) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Diametro (sistema metrico) apertura | Dimensioni (L x P) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11361185
|
Kartell™
0055900 |
Tubes (12 mm) | 12 mm | 190 x 60mm | Three-Tier Test Tube Rack |
12.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10673662
|
Kartell™
0056200 |
Tubes (20 mm) | 20 mm | 375 x 65mm | Three-Tier Test Tube Rack |
119.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12651006
|
Kartell™
0037000 |
Tubes (18 mm) | 18 mm | 250 x 60mm | Rack per provette per analisi a due cassetti |
52.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11371185
|
Kartell™
0056000 |
Tubes (20 mm) | 20 mm | 190 x 60mm | Rack per provette per analisi a tre cassetti |
12.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Manufactured from polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Two and Three Tier Test Tube Racks hold ten tubes and are lightweight and unbreakable.
- Unbreakable traditional pattern
- Lightweight
- Autoclavable to 120°C.
- Indentations on base area hold test tubes in position
Specifica
Sì | |
Polipropilene |