Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette in polipropilene
Array da 50 o 100 per conservare microprovette a lungo termine con un ingombro minimo. I rack per provette in espanso Fisherbrand™ sono realizzati in espanso leggero e progettati per essere inseriti l'uno dentro l'altro e impilati con la massima stabilità. I pozzetti sono disposti in array distanziati per facilitare l'inserimento delle provette.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Descrizione
- Lightweight microtube racks are ideal for long-term studies or tube storage
- Two-piece racks are constructed of expanded polystyrene (EPS) foam
- Extra spacing between wells allows easy gripping with fingertips
- Racks stack securely with nesting features on lid and base for minimal footprint
- Holds 1.5 to 2.0 mL reaction microtubes
Specifica
Scatole in StyroFoam, | |
Not Autoclavable | |
Recipienti di reazione. 1,5/2,0 ml | |
100 | |
None | |
Non-sterile | |
10 Pk. | |
336 mm | |
95 mm | |
73 mm | |
11,5 mm |
5 x 20 | |
Bianco | |
Polistirene espanso (EPS) | |
Rectangular | |
Yes | |
Reaction Microtubes | |
336 x 95 x 73 mm | |
13.2 in. | |
3.7 in. | |
2.9 in. |