Learn More
Kartell™ Connettori per tubi diritti rastremati con diametri diversi in polipropilene
Click to view available options
Dimensione della porta:
1.6/7.5mm
Bore Size: 1.6 to 4.6mm
Bore Size: 1.6 to 7.5mm
Bore Size: 4.6 to 7.5mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
Descrizione
Designed with different inlet and outlet diameters.
- For use with flexible tubing
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4-8 mm to 10-12 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.15 to 0.31 in., 0.39 to 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4 to 8 mm, 10 to 12 mm |
| Da utilizzare con | For flexible tube |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Dimensione della porta | Bore Size: 1.6 to 4.6mm |
| Forma | Diritto |
| Flexibility | Flessibile |
| Vedi altri risultati |