Learn More
Kartell™ Rack per provette universali in polipropilene
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
Marca: Kartell™ 0056803
7.46 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16380kg
Descrizione
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
- Autoclavable at 121°C
- Large capacity
- Can be used dry or wet in waterbaths
- Does not rot, rust, or deform
- Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
- Color-coded for bath work
Specifica
Sì | |
Tubes (24) | |
24 | |
Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici | |
24 | |
30 mm |
White | |
Polipropilene | |
Quando vuoto | |
Confezione da 1 | |
300 mm | |
30 mm |