Learn More
Kartell™ Plastilab™ Polypropylene Universal Test Tube Racks
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
Marca:  Kartell™ 0056604
Codice prodotto. 12094448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    206.42€ / pezzi 20
    Risparmia 8.58€
    3% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-01-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
  • Autoclavable at 121°C
  • Large capacity
  • Can be used dry or wet in waterbaths
  • Does not rot, rust, or deform
  • Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
  • Color-coded for bath work