Learn More
Kartell™ Plastilab™ Polypropylene Universal Test Tube Racks
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
Marca: Kartell™ 0056610
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
- Autoclavable at 121°C
- Large capacity
- Can be used dry or wet in waterbaths
- Does not rot, rust, or deform
- Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
- Color-coded for bath work
Specifica
| Autoclavable | |
| Tubes (20 mm) | |
| 40 | |
| Può essere usato asciutto, bagnato, in bagni termostatici | |
| 40 | |
| 20 mm |
| Red | |
| Polypropylene | |
| Se vuoto | |
| Confezione da 1 | |
| 246 mm |