Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Weighing Funnels, Polypropylene
Polypropylene Anti-Static Weighing Funnels ensure complete sample transfer.
121.00€ - 138.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Volumetric flask |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Designed to Fit Microwell Plates |
Product Type | Weighing Funnel |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15146526
|
Cole-Parmer™ Essentials
06127-04 |
Size: Medium |
121.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15352224
|
Cole-Parmer™ Essentials
06127-00 |
Size: Micro |
138.00€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Autoclavable
- 6 month warranty
- These disposable polypropylene (PP) weighing funnels are designed to fit in volumetric flasks
- One side of the funnel is flattened so you can set the funnel flat on a balance
Specifica
Polypropylene | |
Volumetric flask | |
Weighing Funnel |
Autoclavable | |
Designed to Fit Microwell Plates |