Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polipropilene
In polipropilene per garantire un'elevata resistenza chimica e termica. I flaconi a imboccatura larga in polipropilene Kautex™ sono ideali per paste, granulati e prodotti caldi.
Marca: Kautex™ 2000783855
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Autoclavable up to 121° C
- Graduated with blue ink for optimum visibility
Application:
- dispensing
- sending samples
- mailing
- transport
- storage
Specifica
1000 ml | |
Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni | |
Chiusura | |
50.8 mm | |
1 ciascuno | |
Sì | |
Bottiglie con collo largo |
Semitrasparente | |
Rotondo | |
Polipropilene | |
Chiusura a vite in PP | |
Autoclavable | |
205 mm | |
Screw Cap |