Learn More
Polysorbate 40, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10409252
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-66-7
Formula molecolare (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD00165345
InChI Key DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
PubChem CID 92329579
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 40
Colore Yellow
Forma fisica Viscous Liquid or Paste At 25°C
Densità 1.0500g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità >200°C
Valore ossidrile 89 to 105mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Valore di saponificazione 41 to 52mg KOH/g
Gravità specifica 1.05
Viscosità ca.200 mPa.s (50°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
IUPAC Name 2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate
Identificativo prodotto
  • Tween]TS 40