Learn More
Polysorbate 80, Thermo Scientific Chemicals
87.95 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Polysorbate 80 |
Colore | Yellow to Amber |
Content And Storage | Indoors +20°C |
Densità | 1.0800 g/mL |
Formula molecolare | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
Numero MDL | MFCD00082107 |
Quantità | 1 L |
Tipo di imballaggio | Glass bottle |
InChI Key | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |