Learn More
Kartell™ Contenitori per campioni biologici in polistirene
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. I contenitori per campioni biologici in polistirene Kartell™ sono disponibili con tappi a vite codificati a colori in polietilene e polipropilene.
Marca: Kartell™ 0563100
143.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.03000kg
Descrizione
- Sterile containers are individually wrapped
- CE marked;IVD approved
Specifica
Contenitore per campioni biologici | |
Polistirene | |
60 ml | |
Rosso | |
Tappo a vite | |
Per campioni di urine e biologici | |
Tappo a vite in polipropilene | |
Confezione da 400 |
Sì | |
Sterile | |
CE e IVD | |
Polipropilene | |
39 mm | |
65 mm | |
Sì |