Learn More
Kartell™ Contenitori per campioni biologici in polistirene
Codice prodotto. p-8000306
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
200 mL
Diametro (sistema metrico):
39 mm
66 mm
Altezza (sistema metrico):
65 mm
86 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 400
Codice prodotto. 10102381
Marca: Kartell™ 0269600
Edge
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. I contenitori per campioni biologici in polistirene Kartell™ sono disponibili con tappi a vite codificati a colori in polietilene e polipropilene.
  • Individually wrapped
  • CE marked;IVD approved
Specifica
Product Type Contenitore per campioni biologici
Closure Included
Materiale Polistirene
Sterilità Aseptic
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Certificazione/Conformità CE e IVD
Colore chiusura Rosso
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Diametro (sistema metrico) 66 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per campioni di urine e biologici
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Include Tappo a vite in polipropilene
Etichetta
N. per confezione Confezione da 200