Learn More
Heathrow Scientific™ Polystyrene Bulk Wrapped Reagent Reservoir
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
55 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Trough design with a v shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
- Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
- Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
- Designed to stay flat on the benchtop and not warp
- Quality certificate available on request
- Disposable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1.9 oz. |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 55 mL |
| Dimensioni (L x P x A) | 4 x 1.10 x 1.20 in. |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| Imballaggio | Bulk Wrapped |
| Quantità | 100 Pk. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Vedi altri risultati |