Learn More
Brand™ Ansa di inoculazione in polistirene
- Realizzata in polistirene.
- Per inoculazione di terreni nutritivi.
- Disponibile con anello su un'estremità e ago sull'altra o anelli su entrambe le estremità.
- L'elevata flessibilità consente uno sfregamento delicato senza danneggiare la superficie del nutriente.
- Sterilizzazione con raggi y.
Marca: Brand™ 452210
77.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from polystyrene.
- For inoculation of nutrient media.
- Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends.
- High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface.
- y-ray sterilized.
Specifica
Sì | |
Polistirene | |
Blu | |
Con ago |
10μL | |
Sterile | |
Ansa di inoculazione | |
Confezione da 1000 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
22Hours
7Minutes
44Seconds
9
Titolo del prodotto
Brand™ Ansa di inoculazione in polistirene > Volume: 10μL