Learn More
Brand™ Ansa di inoculazione in polistirene
  • Realizzata in polistirene.
  • Per inoculazione di terreni nutritivi.
  • Disponibile con anello su un'estremità e ago sull'altra o anelli su entrambe le estremità.
  • L'elevata flessibilità consente uno sfregamento delicato senza danneggiare la superficie del nutriente.
  • Sterilizzazione con raggi y.
Marca:  Brand™ 452201
77.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10160721
  • 113.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polystyrene.
  • For inoculation of nutrient media.
  • Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends.
  • High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface.
  • y-ray sterilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polistirene
Bianco
Con ago
1μL
Sterile
Ansa di inoculazione
Confezione da 1000
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Brand™ Ansa di inoculazione in polistirene > Volume: 1μL