Learn More
Brand™ Ansa di inoculazione in polistirene
- Realizzata in polistirene.
- Per inoculazione di terreni nutritivi.
- Disponibile con anello su un'estremità e ago sull'altra o anelli su entrambe le estremità.
- L'elevata flessibilità consente uno sfregamento delicato senza danneggiare la superficie del nutriente.
- Sterilizzazione con raggi y.
113.00€ - 116.00€
Specifica
Materiale | Polistirene |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Monouso | Sì |
Product Type | Ansa di inoculazione |
Include | Con ago |
Codice del prodotto | Marca | Volume | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10160721
|
Brand™
452201 |
1μL | Bianco |
113.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10110821
|
Brand™
452210 |
10μL | Blu |
116.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzata in polistirene.
- Per inoculazione di terreni nutritivi.
- Disponibile con anello su un'estremità e ago sull'altra o anelli su entrambe le estremità.
- L'elevata flessibilità consente uno sfregamento delicato senza danneggiare la superficie del nutriente.
- Sterilizzazione con raggi y.
Specifica
Polistirene | |
Sì | |
Con ago |
Sterile | |
Ansa di inoculazione | |
Confezione da 1000 |
Titolo del prodotto
Brand™ Ansa di inoculazione in polistirene