Learn More
Kappes Systeme™ Polystyrene Lid
Marca: Kappes Systeme™ 6060.00.0457
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Bin Lid | |
Transparent | |
Food Storage | |
1/Pk. | |
230 mm | |
130 mm |
Polystyrene | |
RasterPlan Plastic Bin | |
6 | |
230 x 140 x 130 mm | |
140 mm |