missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Piastre Petri in polistirene
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 11729452
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Sfiato:
No
Yes
Quantità:
120/conf.
240/conf.
360/conf.
420/conf.
480 Pack
480/conf.
560/conf.
600/conf.
740/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 360
pezzi 420
pezzi 480
pezzi 560
pezzi 600
pezzi 740
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11729452

Marca: Greiner Bio-One 664161

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

In polistirene altamente trasparente per le sue proprietà termoresistenti che consentono l'utilizzo con agar caldo. Le piastre Petri Greiner BioOne™ in polistirolo sono disponibili in un'ampia varietà di formati e dimensioni per soddisfare molteplici esigenze di ricerca.

  • Heat resistant up to 60°C
  • Available in vented and non-vented
  • Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
  • Easy stacking
  • Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo di chiusura Stackable
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Quantità 360/conf.
Sfiato
Dimensions (Dia. x H) 100 x 20 mm
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato