Learn More
Brand™ Piastre Petri in polistirene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
94 mm
Altezza (sistema metrico):
14 mm
16 mm
16 mm
Sfiato:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 480
Descrizione
- Constructed of polystyrene.
- Transparent, with disposable lid.
- Available with or without lid vent.
- Dishes and lids are assembled robotically to reduce the risk of contamination.
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Quantità | Confezione da 480 |
| Sfiato | No |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 94 mm |