Learn More
Brand™ Piastre Petri in polistirene
Codice prodotto. 10253441 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
94 mm
Altezza (sistema metrico):
14 mm
16 mm
16 mm
Sfiato:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 480
Codice prodotto. 10253441
Marca: Brand™ 452005
In polistirene. Le piastre di Petri BRAND™ in polistirene e i relativi coperchi sono assemblati in modo automatizzato per ridurre il rischio di contaminazioni. Trasparenti, dotate di coperchio monouso. I coperchi sono disponibili con o senza sfiato.
  • Constructed of polystyrene.
  • Transparent, with disposable lid.
  • Available with or without lid vent.
  • Dishes and lids are assembled robotically to reduce the risk of contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Monouso Single-use
Materiale Polistirene
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Quantità Confezione da 480
Sfiato
Altezza (sistema metrico) 16 mm
Diametro (sistema metrico) 94 mm