Learn More
Multiroir™ Vassoi rettangolari in polistirene
Organizzate il vostro spazio di lavoro con questi vassoi a lunga durata. I vassoi rettangolari in polistirene Multiroir™ sono ampiamente utilizzati in laboratorio e sono disponibili in un'ampia scelta di colori e stili.
Marca: Multiroir™ 39205
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13500kg
Descrizione
- Multi-purpose
- Polystyrene
- Rectangular
Specifica
Blu | |
210 mm (Inner), 260 mm (Outer) | |
Vassoio | |
Confezione da 1 |
40 mm (Inner), 42 mm (Outer) | |
Polistirene | |
150 mm (Inner), 196 mm (Outer) | |
Rectangular |