Learn More
Multiroir™ Vassoi rettangolari in polistirene
Organizzate il vostro spazio di lavoro con questi vassoi a lunga durata. I vassoi rettangolari in polistirene Multiroir™ sono ampiamente utilizzati in laboratorio e sono disponibili in un'ampia scelta di colori e stili.
Marca: Multiroir™ 39105
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06480kg
Descrizione
- Multi-purpose
- Polystyrene
- Rectangular
Specifica
Blu | |
175 mm (Inner), 205 mm (Outer) | |
Vassoio | |
Confezione da 1 |
34 mm (Inner), 37 mm (Outer) | |
Polistirene | |
100 mm (Inner), 130 mm (Outer) | |
Rectangular |