Learn More
BRAND™ Polystyrene Sample Cups
Transparent polystyrene and CE marked according to IVD-Directive 98/79 EC. For use with Technicon Analyzer.
Marca: BRAND™ 115015
33.35 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polystyrene construction
- Clear
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EC
- For use with Technicon Analyzer
Specifica
Transparent | |
Polystyrene | |
1000 | |
22.7 mm | |
IVD-Directive 98/79 EC |
12.2 mm | |
1.5 mL | |
Polystyrene | |
1000 Pk. | |
Technicon Analyzer |