Learn More
Fisherbrand™ Cuvette semi micro in polistirene per lunghezza d'onda visibili e UV
Produktkod. 10594175 Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacità (sistema metrico):
1.6 mL
Förpackningsstorlek:
pezzi 100
Produktkod. 10594175
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Queste cuvette migliorano la costanza della temperatura dei campioni durante le misurazioni fotometriche. Cuvette semi-micro in polistirene Fisherbrand™ per UV e lunghezze d'onda visibili caratterizzate da un'eccellente gamma di trasmissione ottica e da uno spessore sottile che agevola lo scambio termico.
  • Variazioni molto ridotte dei valori di estinzione
  • Eccellente gamma di trasmissione ottica
  • Produzione in lotti ordinati per stampo
Specifikationer
Tipo Cuvetta semi-micro
Monouso Reusable
Capacità (sistema metrico) 1.6 mL
Materiale Plastica
Quantità 100/conf.
Wavelength Range 220 - 900 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.