Learn More
Ratiolab™ Polystyrene Serological Pipets
Marca:  Ratiolab™ 3105011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10726334
  • 63.65€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 06-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Glass Polystyrene
Yes
3 mL
Plastic/Paper
5 mL
Serological Pipet
Sterile
0.1 mL
250/Pk.
Clear
295 mm