Learn More
BRAND™ Polystyrene Slide Boxes
Polystyrene construction. Protects microscope slides from breakage.
18.75€ - 37.45€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sostegni dispositivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sostegni dispositivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10212291
|
BRAND™
475900 |
50 Slides |
27.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10758721
|
BRAND™
475800 |
25 Slides |
18.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10222291
|
BRAND™
476000 |
100 Slides |
37.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Polystyrene construction
- For use with microscope slides
- Dimensions: 76 x 26mm
Specifica
76 mm | |
Polystyrene | |
26 mm |