Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica in polistirene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
85 mL
280 mL
Colore:
Bianco
Nero
Size:
Grande; 140 x 140 x 22 mm
Media; 85 x 85 x 24 mm
Piccolo; 46 x 46 x 8 mm
Forma:
Quadrato
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Flexible boats feature smooth surfaces and rounded corners to provide accurate pour-outs with minimal sample loss
- Select white or black for best color contrast
- Antistatic surface to ensure sample is completely removed
- Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
- Temperature range -10 to 70°C
- Available in three sizes and two colors, in packs of 500
- All are FDA/food-grade compliant
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 280 mL |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Quadrato |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Navicella per pesata antistatica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Analizzatore di umidità a microonde |
| Size | Grande; 140 x 140 x 22 mm |
| Vedi altri risultati |