Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata standard a losanga in polistirene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
30 ml
100 mL
Colore:
Black
Nero
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Forma a losanga agevolmente flessibile per travasi accurati
- Il fondo ampio e piatto evita il ribaltamento
- Biologicamente inerte e resistente ad acidi diluiti e deboli, soluzioni acquose, alcool e basi
- Intervallo di temperatura da -10 a 70 °C
- Utilizzabile con analizzatori di umidità a microonde
- 500 navicelle conformi alle norme FDA e di grado alimentare per confezione
Order Info
dimCapacityMetric
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Colore | White |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | A rombo |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Navicella per pesata |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Analizzatore di umidità a microonde |
| Dimensioni (L x P x A) | 55 x 35 x 6 mm |
| Vedi altri risultati |