Learn More
Fisherbrand™ Pesante standard a forma di diamante in polistirolo
Per travasi accurati con perdita minima di campione. La navicella per pesata standard a losanga in polistirene Fisherbrand™ è caratterizzata da una superficie liscia facilmente flessibile. Le navicelle monouso hanno il fondo piatto e stabile e possono essere utilizzate in diversi ambienti di laboratorio e applicazioni.
Marca: Fisherbrand™
22.54 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21752" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18900kg
Descrizione
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom helps resist tipping
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
- Temperature range -10 to 70°C
- Can be used with microwave moisture analyzers
- 500 FDA/food-grade compliant boats per pack
Specifica
Flat | |
Nero | |
Polistirene | |
Navicella per pesatura standard | |
55 x 35 x 6 mm | |
35 mm |
5 mL | |
Sì | |
Quadrato; A losanghe | |
Può essere usato con un analizzatore di umidità a microonde | |
55 mm | |
6 mm |