Learn More
Heathrow Scientific™ Polystyrene Sterile Single Wrapped Reagent Reservoir
Reagent Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
171.00€
Specifica
Colore White
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Reagent Reservoir
Imballaggio Single Wrapped
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16351076
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Heathrow Scientific™
120750
55 mL
171.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Trough design with a v shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sterile, sealed in bags and electron beam sterilized
  • DNase, RNase and Pyrogen free
  • Sealed in easy-to-open bags
  • Quality certificate available on request
  • Disposable
Specifica
Specifica
White
Sterile
Single Wrapped
1
Convoluted
Polystyrene
Reagent Reservoir
Not Autoclavable
Single-use