Learn More
Brand™ Agitatore a spatola in polistirene
Disposable stirring spatula made of polystyrene material with a L x diam. of 120 mm x 3 mm that can be used in clinical, scientific, research, and other types of laboratories.
Marca: Brand™ 759800
11.35 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31050kg
Descrizione
- Disposable stirring spatula
- Made of polystyrene material
- Can be used in clinical, scientific, research, and other types of laboratories
- L × diam. 120 mm × 3 mm
Specifica
Confezione da 500 | |
Spatola agitatrice | |
120 mm |
Sì | |
Polystyrene |