Learn More
Semadeni™ Pinzette in polistirene
Pinzette per uso generico adatte a numerose applicazioni di laboratorio. Le pinzette in polistirene Semadeni™ sono dotate di impugnatura corrugata e di punte arrotondate zigrinate.
Marca:  Semadeni™ 161
Codice prodotto. 11840090
  • 43.51€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Transparent polystyrene (PS) general-purpose tweezers
Specifica
Specifica
Dritto, rotondo
120 mm
100/conf.
Individually wrapped
Polistirene
Pinzette
Pinzette