Learn More
Kartell™ Contenitori per urina in polistirene
Click to view available options
Sterilità:
Aseptic
Non-sterile
Sterile
Colore chiusura:
Blu
Blue
Red
Rosso
N. per confezione:
250/Pk.
600/Pk.
Confezione da 250
Confezione da 500
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 600
Descrizione
Specifica
Specifica
| Graduated | Yes |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Certificazione/Conformità | CE and IVD |
| Colore chiusura | Blue |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
| N. per confezione | 600/Pk. |