Learn More
Kartell™ Cuvetta con quattro facce trasparenti in polistirene per lavorazioni nel campo UV
Codice prodotto. 10071091
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2.5 mL
4.5 mL
Wavelength Range:
Da 280 a 800 nm
Da 340 a 800 nm
Tipo:
Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell
Cuvette
Cuvette macro
Semi-micro Cell
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 1000
Product Code. 10071091
Brand: Kartell™ 0193800
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
In polistirene ottico o in PMMA grado UV, per un percorso ottico chiaro e nitido con indicazione della direzione. Le cuvette per spettrofotometria Kartell™ sono ideali per applicazioni di spettrofotometria.
Manufactured with optical polystyrene or UV grade PMMA for clear and sharp optical path with indication of optical path direction. Kartell™ Spectrophometry Cuvettes are ideal for spectrophotometry application.
  • Equipped with optically machined walls (optical faces) to ensure optimal transparency along the spectral field
    • Polystrene range:340nm to 800nm
    • UV range: 280 to 800nm
  • Path length: 10mm
  • Compatible with most spectrophotometers and photometers on the market
  • Absorption changes: within the ±1% interval
  • 4-optical faces can be used for spectrofluorimetry techniques
  • CE marked--IVD approved
Specifications
Tipo Semi-micro Cell
Monouso
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Certificazione/Conformità CE-IVD
Quantità Confezione da 100
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range Da 340 a 800 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrofotometria
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per spettrofotometria e per la maggior parte delle più comuni applicazioni biologiche e biotecnologiche