Learn More
Kartell™ Cuvetta con quattro facce trasparenti in polistirene per lavorazioni nel campo UV
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2.5 mL
4.5 mL
Wavelength Range:
Da 280 a 800 nm
Da 340 a 800 nm
Tipo:
Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell
Cuvette
Cuvette macro
Semi-micro Cell
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
Manufactured with optical polystyrene or UV grade PMMA for clear and sharp optical path with indication of optical path direction. Kartell™ Spectrophometry Cuvettes are ideal for spectrophotometry application.
- Equipped with optically machined walls (optical faces) to ensure optimal transparency along the spectral field
- Polystrene range:340nm to 800nm
- UV range: 280 to 800nm
- Path length: 10mm
- Compatible with most spectrophotometers and photometers on the market
- Absorption changes: within the ±1% interval
- 4-optical faces can be used for spectrofluorimetry techniques
- CE marked--IVD approved
Specifica
Specifica
| Tipo | Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell |
| Monouso | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 mL |
| Materiale | Polistirene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Certificazione/Conformità | CE-IVD |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | Da 340 a 800 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Vedi altri risultati |