Learn More
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes
The most diverse generators on the market, the POLYTRON™ dispersing aggregates are solution driven, designed specifically with the customer's adaptive markets in mind. Polytron aggregates vary in design, for process and sample purposes, and shaft length, for differing mixing vessel purposes.
790.00€ - 1705.00€
Specifica
Product Type | Probe |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenizers |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza albero (sistema metrico) | Tipo di parte inferiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza albero (sistema metrico) | Tipo di parte inferiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10795524
|
Kinematica™
11030012 |
5 mm | 85 mm | Sawtooth |
1525.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10217372
|
Kinematica™
11030062 |
12 mm | 123 mm | Sawtooth |
1705.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11955418
|
Kinematica™
11030030 |
7 mm | 82 mm | Diposable Sawtooth |
790.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10489563
|
Kinematica™
11030031 |
7 mm | 107 mm | Sawtooth |
1595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11970439
|
Kinematica™
11030004 |
3 mm | 50 mm | Sawtooth |
1435.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Polytron™ dispersing aggregates are available in different designs, like rotor with knives for pre-cutting, rotor/stator with several teeth rows for fine or double emulsions, mechanical seals for vacuum and pressure applications and more.
- /2 Design: Universal geometry for emulsifying, suspending, dispersing, and extracting samples
- W Design: Used for fibrous or stringy samples
- M Design: Rotor with pre-cutting knives, ideal for dispersing samples larger than rotors diameter
- Biotrona Design: High-turbulence mixing head for highly viscous samples
- Autoclave Safe
- Includes Instruction Manual and Tool for easy dissambly
- Click and Go Coupling System allows for one hand assembly
- Warranty: 2 years
Specifica
Probe | |
Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenizers |