Learn More
Kinematica™ Polytron™ Homogenizer Stands: Safety Rings
Prevents homogenizer from moving out of position.
27.00€ - 54.00€
Specifica
Product Type | Safety Positioning Ring |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10002153
|
Kinematica™
11045035 |
Safety Positioning Ring | ST-P10/600 stand |
54.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10233152
|
Kinematica™
11045031 |
Safety Positioning Ring | ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 dispersion units |
27.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
The safety ring prevents uncontrolled lowering of the drive unit. Can also be used to fixing the drive unit height.Specifica
Safety Positioning Ring | |
Stainless Steel |