Learn More
Kinematica Dispersore manuale Polytron™ PT 1300 D
La scelta vincente per il laboratorio è KINEMATICA Polytron PT 1300 D. Questo versatile omogeneizzatore portatile combina qualità, praticità e prestazioni elevate per un'elaborazione rapida e riproducibile dei campioni garantendo l'uniformità tra i campioni.
2955.00€
Specifica
Intervallo del volume (sistema imperiale) | Da 0.003 a 3.381 once |
---|---|
Intervallo volume (sistema metrico) | Da 0.1 a 100 ml |
Dimensioni (L x P x A) | 8.26 x 1.57 x 1.77 pollici (21 x 4 x 4.5 cm) |
Altezza (sistema imperiale) | 1.77 pollici |
Altezza (sistema metrico) | 4.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10764233
|
Kinematica
11010030 |
230 V 50/60 Hz |
2955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
La scelta vincente per il laboratorio è KINEMATICA Polytron PT 1300 D. Questo versatile omogeneizzatore portatile combina qualità, praticità e prestazioni elevate per un'elaborazione rapida e riproducibile dei campioni garantendo l'uniformità tra i campioni.
Questo omogeneizzatore, portatile o montato su un supporto, è ideale per il trattamento veloce di campioni in quantità e volumi ridotti. Il peso ridotto del modello PT 1300 D agevola l'uso ripetuto e la libertà di movimento. La memorizzazione della velocità desiderata assicura omogeneizzazioni ripetitive e riproducibili. Quando si spegne l'unità, viene memorizzata l'ultima velocità salvata. Sono presenti differenti tipi di aggregati in acciaio inox (disponibili separatamente) da 3°mm di diametro per volumi ridotti fino a 0.01°ml a 12°mm di diametro per volumi maggiori fino a 250°ml. Se la contaminazione incrociata da un campione all'altro rappresenta un problema, scegliere aggregati sintetici monouso di 7°mm o 12°mm di diametro (disponibili separatamente).
- 24V 100W low-voltage motor with safety transformer
- Digital speed control from 2,000 to 30,000rpm
- Aggregate tip speeds up to 14m/s produce the finest particles possible
- Speed remains constant even when viscosity changes
- Soft start prevents splashing of homogenate from sample vessel
- Thermal fuse for overload protection
- PC interfaces (RS 232 and USB)
- MEMO function of the stored speed
- Membrane keyboard for finger tip entry of parameters and easy cleaning
- User-friendly design
- Aggregate replacement using one-handed quick-release coupling
- Various models of dispersing aggregates which are easy to clean and for many different applications (pulverizing plant and animal tissues, grains and seeds, soil extractions, DNA/RNA extractions, Karl Fischer sample prep, toxicology and food science)
Specifica
Da 0.003 a 3.381 once | |
8.26 x 1.57 x 1.77 pollici (21 x 4 x 4.5 cm) | |
4.5 cm | |
21 cm | |
4 cm | |
Ideale per la polverizzazione di tessuti animali e vegetali, grano e semi, estrazione del suolo, estrazione di DNA/RNA, preparazione dei campioni Karl Fischer, scienze alimentari, tossicologia | |
PT 1300 D | |
Da 32 ° a 104 °F |
Da 0.1 a 100 ml | |
1.77 pollici | |
8.26 pollici | |
1.57 pollici | |
LED | |
Omogeneizzatore portatile, generatore in acciaio inox da 5, 7, 12 mm e generatore monouso da 7 mm | |
Ciascuno | |
Da 0° a 40 °C |