Learn More
Navailles Polyurethane Adjustable Chair
This Polyurethane Adjustable Chair is easily adjustable and features a comfortable and airy surface. Abrasion-resistant design without staples nor seams.
311.96€ - 376.66€
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Stile del braccio | No Armrests |
Certificazione/Conformità | EN 1021-1, EN 1021-2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories, Chemical Industry |
Tipo di sollevamento | Gas-lift column |
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17496172
|
Navailles
7NG 35NBPR 00 905 |
480 to 610 mm |
311.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17406182
|
Navailles
7NG 35NHPR 02 905 |
620 to 860 mm |
376.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 5-branch, reinforced polyamide base with heavy-duty nylon casters
- Gas-lift column with height adjustment and shock absorber
- Ergonomic seat in black KANGO™ soft polyurethane
- Articulated backrest in black soft polyurethane, adjustable in depth and height
Specifica
Yes | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gas-lift column | |
120 kg | |
Heavy-duty nylon wheels | |
60 cm |
No Armrests | |
Laboratories, Chemical Industry | |
265 lb. | |
8 Years | |
23.6 in. | |
Black |