Learn More
Sedile sagomato in poliuretano
Constructed of high quality polyurethane. DBO Sieges™ Polyurethane Contoured Seats are ideal for general lab use.
Marca: mb2 AP3XB2D1NE2
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Dimensions: 610 dia. x 460mmH
- Five Wheels
Specifica
Sedile sagomato | |
Ergonomico | |
610 mm | |
1 Ea. | |
No |
Height | |
Ruota a 5 cerchi | |
660 mm | |
Sagomato | |
Polyurethane |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur