Learn More
3M™ E-A-R™ Polyurethane Earplug
Offers high attenuation and are made from a slow expanding, PU foam material. 3M E-A-R Polyurethane Earplug – 36dB.
Marca: 3M™ 7100100640
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Inserti auricolari preformati per canali auricolari corti o stretti
- Gli inserti auricolari in soffice schiuma garantiscono il massimo comfort e una bassa pressione all'interno dell'orecchio
- La loro superficie liscia e resistente allo sporco è garanzia di maggiore igiene, durata e comfort.
- Il loro design conico gli permette di adattarsi comodamente ai canali auditivi
- La morbida schiuma in poliuretano è ipoallergenica
Specifica
Orange | |
34 dB | |
Earplug | |
Polyurethane |
CE Approved | |
Corded | |
Yes |