Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Sponge with Neutralizing Buffer
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
258.00€ - 301.00€
Specifica
Product Type | Hygiene Sponge Sampling Kit |
---|---|
Tipo di media | Neutralizers |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17926649
|
LABPLAS
KSS-67810-NE |
None |
258.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17936549
|
LABPLAS
KSS-67815-NE |
Gloves |
301.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Beschreibung
- Polyurethane Sani-Sponge
- Saturated with neutralizing buffer
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Sterile |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts