Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Letheen Broth
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
271.00€ - 326.00€
Specifica
Product Type | Hygiene Sponge Sampling Kit |
---|---|
Tipo di media | Neutralizers |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17906509
|
LABPLAS
KSS-67910-LT |
None |
271.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17916689
|
LABPLAS
KSS-67915-LT |
Gloves |
326.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Polyurethane Sani-Stick
- Saturated with Letheen broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Specifica
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Sterile |