Learn More
Sedie in poliuretano
252.84€ - 277.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Da banco |
---|---|
Quantità | Confezione da 1 |
Product Type | Sedia |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11985105
|
dbo sieges
ADP |
480 mm |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11917834
|
dbo sieges
AP1B2D1NE3 |
700 mm |
252.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11907264
|
dbo sieges
AP3XB1D1NE3 |
540 mm |
264.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11927264
|
dbo sieges
AP3XB2D1NE3 |
660 mm |
268.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Da banco | |
Confezione da 1 | |
Sedia |