Learn More
Navailles Polyurethane Stool
This Polyurethane Stool is easily adjustable. Design is abrasion-resistant without staples nor seams.
159.00€ - 245.00€
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Stile del braccio | No Armrests |
Certificazione/Conformità | EN 1021-1, EN 1021-2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories, Chemical Industry |
Tipo di sollevamento | Gas-lift column |
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17466182
|
Navailles
7NN 10NBNR 00 905 |
470 to 600 mm |
159.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17456182
|
Navailles
7NN 10GHJR 02 905 |
580 to 820 mm |
245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 5-branch, reinforced base with heavy-duty nylon casters
- Gas-lift column with height adjustment and shock absorber
- Round seat in black polyurethane
Specifica
Yes | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gas-lift column | |
120 kg | |
Heavy-duty nylon wheels | |
55 cm |
No Armrests | |
Laboratories, Chemical Industry | |
265 lb. | |
8 Years | |
21.7 in. | |
Black |