Learn More
Nitritex™ Polyurethane Tacky Mat
Keep dirt, dust and bacteria at bay in controlled laboratory environments with the Nitritex™ Polyurethane Tacky Mat.
Marca:  Nitritex™ STW1845
85.67 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.90000kg
Codice prodotto. 15258318
  • 133.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Matting for use in controlled laboratory environments
  • Rectangular
  • Polyurethane
  • White or blue
Specifica
Specifica
18 x 45 in.
30 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs.
ISO 9001:2015
White
Polyurethane