Learn More
Kautex™ Contenitori con collo largo in cloruro di polivinile
Fill and clean these wide neck PVC containers with ease due to the roomy neck configuration. Supplied without closure.
Marca: Kautex™ 2000070599
221.35 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24373" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Member of Series 310 container family
- Closure available separately
Specifica
1000 ml | |
69 mm | |
Cloruro di polivinile | |
Cassa da 96 | |
Pozzetti quadrati | |
Contenitori con collo largo |
Trasparente | |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione | |
96 | |
No | |
143 mm |
Titolo del prodotto
Kautex™ Contenitori con collo largo in cloruro di polivinile > Capacity: 1000 mL; Color: Transparent; Height: 143 mm