Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, 24 Gauge
Codice prodotto. 11825885 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
300 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11825885
Marca: Digi-Sense 0854112
Make your own extension cables with this 24 Gauge Thermocouple Wire.
  • Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables (meets ANSI and ASTM standards).
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI
Temperatura (sistema metrico) -28°C to +221°C
Tipo Thermocouple Wire
Isolamento Polyvinyl
Temperatura (sistema imperiale) -18.4°F to +429.8°F
Lunghezza (sistema imperiale) 98.4 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30 m