Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
Use these funnels for a variety of filtration applications. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ L 127C/4A
Codice prodotto. 10027440
  • 260.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Available with perforated fixed filter plate
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
1.25 ml
235 mm
Per carta da filtro
1 ciascuno
Porcellana
155 mm
155 mm
Imbuto Buchner