Learn More
Rogo-Sampaic Imbuto Buchner in porcellana
Codice prodotto. 11707335
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 ml
150 ml
265 ml
490 ml
660 ml
1080 ml
2000 ml
4200 ml
10 L
Diametro (sistema metrico) piastra:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11707335
Marca: Rogo-Sampaic PNF010
Edge
Excellent for separating liquids from solids in the laboratory. Porcelain Buchner Funnels provide a quick and easy pressure assisted filtration method.
  • White porcelain
  • Available for a range of volumes and filter diameters
  • Applications include collecting recrystalized compounds
  • Excellent thermal and chemical resistance
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Materiale Porcellana
Diametro (sistema metrico) piastra 70 mm
Diametro (sistema metrico) disco 70 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 64 mm
Quantità 1 ciascuno
Product Type Imbuto Buchner